Få mere at vide
1,3-benzodioxol-4-ylmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10447422
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10447422
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC01709DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 769-30-2
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD02681980
InChI nøgle XVCMMPXFVAHHQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo d 1,3 dioxol-4-ylmethanol, 1,3-benzodioxole-4-methanol, 2h-1,3-benzodioxol-4-ylmethanol, benzo 1,3 dioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl-methanol, 1,3-benzodioxol-4-yl methanol, 2,3-methylenedioxy benzyl alcohol, 4-hydroxymethyl-1,3-benzodioxole, benzo d 1,3 dioxol-7-yl methanol, 2h-benzo d 1,3-dioxolen-4-ylmethan-1-ol
PubChem CID 2776187
IUPAC navn 1,3-benzodioxol-4-ylmethanol
SMIL C1OC2=CC=CC(=C2O1)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3-Benzodioxol-4-ylmethanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 152.15
Procent renhed 97%