Få mere at vide
1,3-Benzenedithiol, 97%
Beskrivelse
1,3-Benzenedithiol bruges til at forbedre effektkonverteringseffektiviteten i cadmiumselenid nanorods/poly(3-hexylthiophene) hybridsolceller. Det fungerer som et mellemprodukt og er involveret i fremstillingen af 1,3-bis(-styrylthio)-benzol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,3-Benzenedithiol bruges til at forbedre effektkonverteringseffektiviteten i cadmiumselenid nanorods/poly(3-hexylthiophene) hybridsolceller. Det fungerer som et mellemprodukt og er involveret i fremstillingen af 1,3-bis(-styrylthio)-benzol.
Opløselighed
Blandbar med acetonitril.
Noter
Inkompatibel med stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Benzenedithiol |
| Tæthed | 1.24 |
| Kogepunkt | 244 °C |
| Flammepunkt | >112 °C (234 °F) |
| Lugt | Stank |
| Brydningsindeks | 1.6625 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1634412 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Blandet med acetonitril. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,3-Benzenedithiol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzene-1,3-dithiol