Få mere at vide
1,3-Benzenedithiol, 97%
Artikelnummer. 11348736
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348736 1 g 1g
11358736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19439.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
CAS: 626-04-0 | C6H6S2 | 142,23 g/mol
1,3-Benzenedithiol bruges til at forbedre effektkonverteringseffektiviteten i cadmiumselenid nanorods/poly(3-hexylthiophene) hybridsolceller. Det fungerer som et mellemprodukt og er involveret i fremstillingen af 1,3-bis(-styrylthio)-benzol.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-Benzenedithiol bruges til at forbedre effektkonverteringseffektiviteten i cadmiumselenid nanorods/poly(3-hexylthiophene) hybridsolceller. Det fungerer som et mellemprodukt og er involveret i fremstillingen af 1,3-bis(-styrylthio)-benzol.
Opløselighed
Blandbar med acetonitril.
Noter
Inkompatibel med stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-04-0
Molekylær formel C6H6S2
Molekylvægt (g/mol) 142.23
MDL nummer MFCD00004842
InChI nøgle ZWOASCVFHSYHOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzenedithiol, 1,3-dimercaptobenzene, dithioresorcin, dithioresorcinol, 1,3-benzedithiol, acmc-20ap5g, ksc357g0j
PubChem CID 522062
IUPAC navn benzen-1,3-dithiol
SMIL SC1=CC(S)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Benzenedithiol
Tæthed 1.24
Kogepunkt 244 °C
Flammepunkt >112 °C (234 °F)
Lugt Stank
Brydningsindeks 1.6625
Mængde 1 g
Beilstein 1634412
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med acetonitril.
Formel vægt 142.24
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3-Benzenedithiol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzene-1,3-dithiol