Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Benzenedithiol |
| Smeltepunkt | 24,0 °C |
| Tæthed | 1.2400g/mL |
| Kogepunkt | 128 °C til 129 °C (21,0 hPa) |
| Flammepunkt | 113 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C6H4(SH)2 |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,3-Benzenedithiol
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.