Få mere at vide
1,3-Benzenedisulfonyl chloride, 97%
Artikelnummer. 11486956
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486956 100 g 100g
11466956 5 g 5g
11476956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24044.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 585-47-7 | C6H4Cl2O4S2 | 275.11 g/mol
1,3-benzendisulfonylchlorid anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3-benzendisulfonylchlorid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter
.
Opløselighed
Opløselig i DMSO og methanol. Reagerer med vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, baser, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 585-47-7
Molekylær formel C6H4Cl2O4S2
Molekylvægt (g/mol) 275.11
MDL nummer MFCD00041879
InChI nøgle ALIQZUMMPOYCIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-benzenedisulfonyl chloride, benzene-1,3-disulfonyl dichloride, 1,3-benzenedisulfonyl dichloride, m-benzenedisulfonyl chloride, m-benzenedisulfonyl dichloride, m-phenylenedisulfonyl chloride, 1,3-benzenedisulfonyldichloride, 3-chlorosulfonylbenzenesulfonyl chloride, benzene-1,3-di sulphonyl chloride, acmc-209m5a
PubChem CID 96240
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3-Benzenedisulfonyl chloride
Smeltepunkt 58°C to 60°C
Mængde 100 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1118508
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO and methanol. Reacts with water.
IUPAC navn benzen-1,3-disulfonylchlorid
Formel vægt 275.13
Procent renhed 98%