Få mere at vide
1-(3-aminopropyl)pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331697
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331697 25 g 25g
11321697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04739.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23159-07-1 | C7H16N2 | 128.219 g/mol
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidin bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. Det kan bruges til at fremstille andre kemikalier. Det kan reagere med 7-chlor-6-(2-chlor-ethyl)-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin for at få 5-methyl-8-(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-7,8-dihydro-6H-1,8b-pentas-indacen. Det kan også reagere med 2,4-diphenyl-cyclobutan-1,3-dicarbonyldichlorid for at opnå 2,4-diphenyl-cyclobutan-1,3-dicarboxylsyre-bis-[(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-amid].
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidin bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer. Det kan bruges til at fremstille andre kemikalier. Det kan reagere med 7-chlor-6-(2-chlor-ethyl)-5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin for at få 5-methyl-8-(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-7,8-dihydro-6H-1,8b-pentas-indacen. Det kan også reagere med 2,4-diphenyl-cyclobutan-1,3-dicarbonyldichlorid for at opnå 2,4-diphenyl-cyclobutan-1,3-dicarboxylsyre-bis-[(3-pyrrolidin-1-yl-propyl)-amid].
Opløselighed Opløselig
i vand, opløselig i
chloroform
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23159-07-1
Molekylær formel C7H16N2
Molekylvægt (g/mol) 128.219
MDL nummer MFCD00014100
InChI nøgle VPBWZBGZWHDNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidin-1-yl propan-1-amine, 1-3-aminopropyl pyrrolidine, 1-3-aminopropyl-pyrrolidine, 1-pyrrolidinepropanamine, n-3-aminopropyl pyrrolidine, 3-pyrrolidinopropylamine, 3-1-pyrrolidinyl propylamine, pyrrolidine, 1-3-aminopropyl, 3-pyrrolidin-1-ylpropylamine, 3-1-pyrrolidino propylamine
PubChem CID 31670
IUPAC navn 3-pyrrolidin-1-ylpropan-1-amin
SMIL C1CCN(C1)CCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Tæthed 1.014
Kogepunkt 191°C to 193°C
Brydningsindeks 1.471
Mængde 25 g
FN nummer UN2735
Beilstein 1191
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water,soluble in chloroform
Formel vægt 128.22
Procent renhed 97%