Få mere at vide
[1-(3-Aminopropyl)piperidin-3-yl]methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1-(3-Aminopropyl)piperidin-3-yl]methanol |
| CAS | 100708-30-3 |
| Molekylær formel | C9 H20 N2 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 1-(3-Aminopropyl)-3-piperidinemethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N2O/c10-4-2-6-11-5-1-3-9(7-11)8-12/h9,12H,1-8,10H2 |
| SMIL | NCCCN1CCCC(CO)C1 |
| IUPAC navn | [1-(3-aminopropyl)piperidin-3-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 172.268 |
| Formel vægt | 172.158 |