Få mere at vide
1-(3-aminopropyl)imidazol, 98%
Artikelnummer. 11442217
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11442217 250 g 250g
11432217 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14169.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 5036-48-6 | C6H11N3 | 125,18 g/mol
1-(3-Aminopropyl)imidazol anvendes til syntese af pH-følsomme polyaspartamidderivater. Det bruges også til fremstilling af pH-følsomme amfifile polymerer med forskellige grader af octaceylamin (C18) substitution ved podningsreaktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-(3-Aminopropyl)imidazol anvendes til syntese af pH-følsomme polyaspartamidderivater. Det bruges også til fremstilling af pH-følsomme amfifile polymerer med forskellige grader af octaceylamin (C18) substitution ved podningsreaktion.
Opløselighed
Fuldt blandbar i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og luft. Luftfølsom. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med luft og kuldioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5036-48-6
Molekylær formel C6H11N3
Molekylvægt (g/mol) 125.18
MDL nummer MFCD00009819
InChI nøgle KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3-aminopropyl imidazole, n-3-aminopropyl imidazole, 1h-imidazole-1-propanamine, n-3-aminopropyl-imidazole, 3-1h-imidazol-1-yl propan-1-amine, 3-imidazol-1-ylpropylamine, 3-1h-imidazol-1-yl-1-propanamine, 1-3-aminopropyl-imidazole, 3-imidazol-1-yl propylamine, 3-imidazolylpropylamine
PubChem CID 78736
SMIL NCCCN1C=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Aminopropyl)imidazole
Smeltepunkt -68 °C
Tæthed 1.062
pH 11.3
Kogepunkt 296 °C
Flammepunkt 154 °C (309 °F)
Lugt Amin-lignende
Brydningsindeks 1.519
Mængde 250 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
IUPAC navn 3-imidazol-1-ylpropan-1-amin
Formel vægt 125.18
Procent renhed 98%