Få mere at vide
1-(3-aminopropyl)-4-methylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331737
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331737 1 g 1g
11341737 5 g 5g
11351737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04876.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4572-03-6 | C8H19N3 | 157.26 g/mol
1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazin anvendes som en precursor i organisk syntese til fremstilling af furan-2-carboxylsyre [3-(4-methyl-piperazin-1-yl)-propyl]-amid ved at reagere med furan-2-carbonylchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-(3
-Aminopropyl)-4-methylpiperazin anvendes som en precursor i organisk syntese til fremstilling af furan-2-carboxylsyre [3-(4-methyl-piperazin-1-yl)-propyl]-amid ved at reagere med furan-2-carbonylchlorid.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4572-03-6
Molekylær formel C8H19N3
Molekylvægt (g/mol) 157.26
MDL nummer MFCD00014616
InChI nøgle RGUABPVONIGVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methylpiperazin-1-yl propan-1-amine, 1-3-aminopropyl-4-methylpiperazine, 1-piperazinepropanamine, 4-methyl, 3-4-methyl-1-piperazinyl propylamine, 4-3-aminopropyl-1-methylpiperazine, 1-methyl-4-3'-aminopropyl piperazine, 4-methyl-1-piperazinepropanamine, 3-4-methyl-piperazin-1-yl-propylamine, 3-4-methylpiperazin-1-yl propylamine, n-methyl-n'-3-aminopropyl piperazine
PubChem CID 78328
IUPAC navn 3-(4-methylpiperazin-1-yl)propan-1-amin
SMIL CN1CCN(CC1)CCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3-Aminopropyl)-4-methylpiperazine
Tæthed 0.924
Kogepunkt 113°C to 114°C (13 mmHg)
Brydningsindeks 1.482
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 105964
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 157.26
Procent renhed 98%