Få mere at vide
1,3-Adamantanedicarboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-Adamantanedicarboxylic acid |
| CAS | 39269-10-8 |
| Molekylær formel | C12H16O4 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Dicarboxyadamantane |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O4/c13-9(14)11-2-7-1-8(4-11)5-12(3-7,6-11)10(15)16/h7-8H,1-6H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | OC(=O)C12CC3CC(CC(C3)(C1)C(=O)O)C2 |
| IUPAC navn | adamantane-1,3-dicarboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.25 |
| Formel vægt | 224.1049 |