Få mere at vide
1-(3-Acetyl-2-hydroxy-5-methyl-phenyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(3-Acetyl-2-hydroxy-5-methyl-phenyl)ethanone |
| CAS | 55108-28-6 |
| Molekylær formel | C11 H12 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,1'-(2-Hydroxy-5-methyl-1,3-phenylene)diethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12O3/c1-6-4-9(7(2)12)11(14)10(5-6)8(3)13/h4-5,14H,1-3H3 |
| SMIL | CC(=O)c1cc(C)cc(C(=O)C)c1O |
| IUPAC navn | 1-(3-acetyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.211 |
| Formel vægt | 192.079 |