Få mere at vide
1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione (Isocaffeine), Mikromol™
Artikelnummer. 17943496
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
17943496 50 mg
1 options
Artikelnummer. 17943496 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0494.03
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione (Isocaffeine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione (Isocaffeine)
CAS 519-32-4
Analyt- eller komponentnavne 1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione (Isocaffeine)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H10 N4 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Caffeine Imp. C (EP), 1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Isocaffeine, Caffeine Impurity C
InChI formel InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-5-6(10)11(2)8(14)12(3)7(5)13/h4H,1-3H3
SMIL CN1C(=O)N(C)c2c(ncn2C)C1=O
IUPAC navn 1,3,9-trimethylpurine-2,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 194.19
Mængde 50 mg
Formel vægt 194.0804 g/mol