Få mere at vide
1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione (Isocaffeine), Mikromol™
Beskrivelse
1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione (Isocaffeine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione (Isocaffeine) |
| CAS | 519-32-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione (Isocaffeine) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C8 H10 N4 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Caffeine Imp. C (EP), 1,3,9-Trimethyl-3,9-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Isocaffeine, Caffeine Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-5-6(10)11(2)8(14)12(3)7(5)13/h4H,1-3H3 |
| SMIL | CN1C(=O)N(C)c2c(ncn2C)C1=O |
| IUPAC navn | 1,3,9-trimethylpurine-2,6-dione |
| Vis mere |