Få mere at vide
1,3,7-Trimethyluric Acid-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,7-Trimethyluric Acid-d3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10N4O3/c1-10-4-5(9-7(10)14)11(2)8(15)12(3)6(4)13/h1-3H3,(H,9,14)/i1D3 |
| Formel vægt | 213.0941 |