Få mere at vide
1,3,7-Trichloronaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,7-Trichloronaphthalene |
| CAS | 55720-37-1 |
| Molekylær formel | C10 H5 Cl3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | PCN 21 (1,3,7-Trichloronaphthalene) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H5Cl3/c11-7-2-1-6-3-8(12)5-10(13)9(6)4-7/h1-5H |
| SMIL | Clc1ccc2cc(Cl)cc(Cl)c2c1 |
| IUPAC navn | 1,3,7-trichloronaphthalene |
| Molekylvægt (g/mol) | 231.51 |
| Formel vægt | 229.9457 |