missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,3,6-Tribromo-9H-carbazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,6-Tribromo-9H-carbazole |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Br3N/c13-6-1-2-11-8(3-6)9-4-7(14)5-10(15)12(9)16-11/h1-5,16H |
| Formel vægt | 400.805 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?