Få mere at vide
1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate, 75%, mixture of isomers
Artikelnummer. p-170784 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 10084053
Brand: Thermo Scientific Acros 269012500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19437-42-4
Molekylær formel C10H5Na3O9S3
Molekylvægt (g/mol) 434.29
MDL nummer MFCD00149263 MFCD00003989
InChI nøgle NJPKYOIXTSGVAN-UHFFFAOYSA-K
Synonym 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt, 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt 1:?
PubChem CID 73555608
IUPAC navn natrium;5,7-disulfonaphthalen-2-sulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=CC(=CC(=C2C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate
Farve Beige eller hvid til gul
Tab ved tørring 8% max.
Emballage Glasflaske
Mængde 250 g
Beilstein 11,229
Opløselighedsinformation Solubility in water: 600g/L (20°C)
Formel vægt 368.36
Procent renhed ≥90% (by difference)
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate, mixture of isomers
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.