Få mere at vide
1,3,6-naftalentrisulfonsyre, natriumsalthydrat, 75%, blanding af isomerer
Artikelnummer. 10648001 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10648001 1 kg Glasflaske 1kg
10084053 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10648001 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269010010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 19437-42-4 | Molekylærformel: C10H5Na3O9S3 | Molekylvægt: 434,29 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19437-42-4
Molekylær formel C10H5Na3O9S3
Molekylvægt (g/mol) 434.29
MDL nummer MFCD00149263 MFCD00003989
InChI nøgle NJPKYOIXTSGVAN-UHFFFAOYSA-K
Synonym 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt, 1,3,6-naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt 1:?
PubChem CID 73555608
IUPAC navn natrium;5,7-disulfonaphthalen-2-sulfonat
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=CC(=CC(=C2C=C1)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate
Farve Beige eller hvid til gul
Tab ved tørring 8% maks.
Emballage Glasflaske
Mængde 1 kg
Beilstein 11,229
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 600 g/L (20 °C)
Formel vægt 368.36
Procent renhed ≥90% (på grund af forskel)
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,6-Naphthalenetrisulfonic acid, sodium salt hydrate, mixture of isomers
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.