Få mere at vide
1-(3,6-dibrom-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10582622
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10582622 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10324322 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10582622 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB12241DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 253449-04-6
Molekylær formel C17H18Br2N2O
Molekylvægt (g/mol) 426.15
MDL nummer MFCD00218393
InChI nøgle XUBJEDZHBUPBKL-UHFFFAOYNA-N
Synonym wiskostatin, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol, 1-3,6-dibromocarbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol, maybridge1_002006, 1-3,6-dibromo-9-carbazolyl-3-dimethylamino-2-propanol, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino, 1-3,6-dibromo-carbazol-9-yl-3-dimethylamino-propan-2-ol, 3,6-dibromo-?-dimethylamino methyl-9h-cabazole-9-ethanol, 1-3,6-dibromo-9h-carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2ol, 1-3,6-bis bromanyl carbazol-9-yl-3-dimethylamino propan-2-ol
PubChem CID 2775510
ChEBI CHEBI:78012
SMIL CN(C)CC(O)CN1C2=C(C=C(Br)C=C2)C2=C1C=CC(Br)=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(3, 6-Dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 1-(3,6-dibromcarbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol
Formel vægt 426.15
Procent renhed 97%