missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,3,6,8-Tetrabromopyren, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,6,8-Tetrabromopyrene |
| CAS | 128-63-2 |
| Molekylær formel | C16H6Br4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Pyrene','1,3,6,8-tetrabromo- (6CI','8CI','9CI','ACI), 1,3,6,8-Tetrabromopyrene (ACI), Pyrene','1,3,6,8-tetrabromo-1,9-dihydro- |
| InChI formel | InChI=1S/C16H6Br4/c17-11-5-13(19)9-3-4-10-14(20)6-12(18)8-2-1-7(11)15(9)16(8)10/h1-6H |
| SMIL | C1=CC2=C3C(=C(C=C2Br)Br)C=CC4=C(C=C(C1=C43)Br)Br |
| IUPAC navn | 1,3,6,8-tetrabromopyren |
| Molekylvægt (g/mol) | 517.83 |
| Formel vægt | 513.7203 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?