Få mere at vide
1,3,6,8-Tetrabromopyren, TRC
Artikelnummer. 30421693
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30421693 10 g
1 options
Artikelnummer. 30421693 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29118510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,6,8-Tetrabromopyrene
CAS 128-63-2
Molekylær formel C16H6Br4
Mængde 10 g
Synonym Pyrene','1,3,6,8-tetrabromo- (6CI','8CI','9CI','ACI), 1,3,6,8-Tetrabromopyrene (ACI), Pyrene','1,3,6,8-tetrabromo-1,9-dihydro-
InChI formel InChI=1S/C16H6Br4/c17-11-5-13(19)9-3-4-10-14(20)6-12(18)8-2-1-7(11)15(9)16(8)10/h1-6H
SMIL C1=CC2=C3C(=C(C=C2Br)Br)C=CC4=C(C=C(C1=C43)Br)Br
IUPAC navn 1,3,6,8-tetrabromopyren
Molekylvægt (g/mol) 517.83
Formel vægt 513.7203