Få mere at vide
1,3,6,8-Tetrabromocarbazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,6,8-Tetrabromocarbazole |
| CAS | 55119-09-0 |
| Molekylær formel | C12H5Br4N |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,3,6,8-Tetrabromo-9H-carbazole, NSC 88024 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H5Br4N/c13-5-1-7-8-2-6(14)4-10(16)12(8)17-11(7)9(15)3-5/h1-4,17H |
| SMIL | C1=C(C=C(C2=C1C3=C(C(=CC(=C3)Br)Br)N2)Br)Br |
| IUPAC navn | 1,3,6,8-tetrabromo-9H-carbazole |
| Molekylvægt (g/mol) | 482.79 |
| Formel vægt | 478.7155 |