Få mere at vide
1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonsyre tetranatriumsalt, 95%
Artikelnummer. 10695911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10695911 5 g Glasflaske 5g
10695721 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10695911 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 325560050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1761.22 DKK
    1584.65 DKK / 5g
    Spare 176.57 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 59572-10-0 | C16H6Na4O12S4 | 610,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59572-10-0
Molekylær formel C16H6Na4O12S4
Molekylvægt (g/mol) 610.44
MDL nummer MFCD00042029
InChI nøgle UZBIRLJMURQVMX-UHFFFAOYSA-J
Synonym 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, tetrasodium salt, unii-p062ld4v71, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt, tetrasodium 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonate, tetrasodium pyrene-1,3,6,8-tetrasulfonate, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid, sodium salt 1:4, 1,3,6,8-pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt hydrate, zlchem 1090, dsstox_cid_21233, dsstox_gsid_41233
PubChem CID 101082
IUPAC navn tetranatrium;pyren-1,3,6,8-tetrasulfonat
SMIL C1=CC2=C3C(=C(C=C2S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])C=CC4=C(C=C(C1=C43)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,6,8-Pyrenetetrasulfonic acid tetrasodium salt
Navn note 85%
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Farve Grøn
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 85%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 610.44
Procent renhed 85%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver