Få mere at vide
1,3,5-Trithiane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Trithiane |
| CAS | 291-21-4 |
| Molekylær formel | C3 H6 S3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | s-Trithiane, 1,3,5-Trithiacyclohexane, NSC 1937, Thioform, Thioformaldehyde Trimer, Trimethylene Trisulfide, Trithioformaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6S3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2 |
| SMIL | C1SCSCS1 |
| IUPAC navn | 1,3,5-trithian |
| Molekylvægt (g/mol) | 138.27 |
| Formel vægt | 137.9632 |