Få mere at vide
1,3,5-trithian, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 16534194 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
16534194 100 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 16534194 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 140521000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 291-21-4 | C3H6S3 | 138,26 g/mol
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trithiane
CAS 291-21-4
Smeltepunkt 214,0 °C til 215,0 °C
Molekylær formel C3H6S3
Mængde 100 g
Beilstein 19, 382
Fieser 03,329; 04,564
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: uopløselig.
InChI nøgle LORRLQMLLQLPSJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1SCSCS1
IUPAC navn 1,3,5-trithian
Molekylvægt (g/mol) 138.26
Formel vægt 138.27