Få mere at vide
1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, Mikromol
Artikelnummer. 30459726
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30459726 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30459726 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3963.080100
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) Isocyanurate
CAS 27676-62-6
Analyt- eller komponentnavne Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) Isocyanurate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C48 H69 N3 O6
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym s-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)- (8CI), 1,3,5-Tris[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tri(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-s-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-s-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-s-triazinetrione, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)isocyanuric acid), 1,3,5-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)-5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl)cyanuric acid, 1,3,5-Tris[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, 1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)[1,3,5]triazin-2,4,6-trione, ADK Stab AO 20, AO 106, AO 1179, AO 2, AO 20, AO 20 antioxidant, AO 3114, AT 3114, Adeka Stab AO 20, AgeRite GT, Alvinox FB, Anox 3114, Anox IC 14, Antioxidant 1179, Antioxidant 3114, Chinox 3114, Cyanox 1741, E 043, Ethanox 314, Evernox 3114, G 3114, Good-rite 3114, Hostanox M 014, IR 3114, Irganox 3114, Keminox 314, Mark AO 20, Mixxim AO 20, Songnox 3114, Sonox 3114, Thanox 3114, Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl) isocyanurate, Vanox GT, Vixid, Yoshinox 314, 1,3,5-Triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-tris[[3,5-bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]methyl]-, Plastic additive 13
InChI formel InChI=1S/C48H69N3O6/c1-43(2,3)31-19-28(20-32(37(31)52)44(4,5)6)25-49-40(55)50(26-29-21-33(45(7,8)9)38(53)34(22-29)46(10,11)12)42(57)51(41(49)56)27-30-23-35(47(13,14)15)39(54)36(24-30)48(16,17)18/h19-24,52-54H,25-27H2,1-18H3
Løsningstype Neat
SMIL CC(C)(C)c1cc(CN2C(=O)N(Cc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(=O)N(Cc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C2=O)cc(c1O)C(C)(C)C
IUPAC navn 1,3,5-tris[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Molekylvægt (g/mol) 784.08
Mængde 100 mg
Formel vægt 783.5186 g/mol