Få mere at vide
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanursyre, 97%
Artikelnummer. 11349739
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11349739 250 g 250g
11339739 50 g 50g
11329739 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21697.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
CAS: 839-90-7 | C9H15N3O6 | 261,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 839-90-7
Molekylær formel C9H15N3O6
Molekylvægt (g/mol) 261.23
MDL nummer MFCD00003549
InChI nøgle BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl cyanuric acid, theic, tris 2-hydroxyethyl isocyanurate, tris hydroxyethyl cyanurate, tris 2-hydroxyethyl cyanurate, tris hydroxyethyl isocyanurate, 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trione, 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl, 1,3,5-tris 2-hydroxyethyl-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, unii-n7w2mh0p2m
PubChem CID 13286
SMIL OCCN1C(=O)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid
Smeltepunkt 136 °C til 140 °C
Mængde 250 g
IUPAC navn 1,3,5-tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion
Formel vægt 261.24
Procent renhed 97%