Få mere at vide
1,3,5-Tris(2,3-dibropropyl) isocyanurat, TRC
Artikelnummer. 30449697
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30449697 1 g
1 options
Artikelnummer. 30449697 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7989501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate
CAS 52434-90-9
Molekylær formel C12 H15 Br6 N3 O3
Mængde 1 g
Synonym 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-2,4,6-trioxohexahydro-s-triazine, 1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-2,4,6-trioxohexahydrotriazine, AFR 1002, EB 70, FC 140R, FCP 660, FCP 660CN, FR 930, Fire Cut P 660, Fire Cut P 660CN, M 2937, Pyroguard SR 750, TAIC 6B, TBC, TBC (fireproofing agent), Tri(2,3-dibromopropyl) isocyanurate, Tris(2,3-dibromopropyl) isocyanurate
InChI formel InChI=1S/C12H15Br6N3O3/c13-1-7(16)4-19-10(22)20(5-8(17)2-14)12(24)21(11(19)23)6-9(18)3-15/h7-9H,1-6H2
SMIL BrCC(Br)CN1C(=O)N(CC(Br)CBr)C(=O)N(CC(Br)CBr)C1=O
IUPAC navn 1,3,5-tris(2,3-dibropropyl)-1,3,5-triazin-2,4,6-trion
Molekylvægt (g/mol) 728.69
Formel vægt 722.6214