Få mere at vide
1,3,5-Tris(10-bromoanthracen-9-yl)benzen, TRC
Artikelnummer. 30450982
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450982 50 mg
30453454 10 mg
30450969 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30450982 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT88650850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 813461-34-6
Molekylær formel C48H27Br3
Molekylvægt (g/mol) 843.44
Synonym 9,9',9' '-(1,3,5-benzenetriyl)tris[10-bromo-Anthracene, 9,9’,9’’-(1,3,5-Benzenetriyl)tris[10-bromoanthracene]
IUPAC navn 9-[3,5-bis(10-bromoanthracen-9-yl)phenyl]-10-bromoanthracen
SMIL Brc1c2ccccc2c(c3cc(cc(c3)c4c5ccccc5c(Br)c6ccccc46)c7c8ccccc8c(Br)c9ccccc79)c%10ccccc1%10
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Tris(10-bromoanthracen-9-yl)benzene
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C48H27Br3/c49-46-37-19-7-1-13-31(37)43(32-14-2-8-20-38(32)46)28-25-29(44-33-15-3-9-21-39(33)47(50)40-22-10-4-16-34(40)44)27-30(26-28)45-35-17-5-11-23-41(35)48(51)42-24-12-6-18-36(42)45/h1-27H
Formel vægt 839.9663