Få mere at vide
1,3,5-triphenylbenzen, 99+%
Artikelnummer. 11489287
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489287 250 g 250g
11479287 50 g 50g
11469287 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21353.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 612-71-5 | C24H18 | 306,41 g/mol
1,3,5-Triphenylbenzenfluorofor som en selektiv Cu2+ sensor i vandige medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1,3,5-Triphenylbenzene fluorophore som en selektiv Cu2+ sensor i vandige medier
.
Opløselighed Opløselighed i toluen er næsten
gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 612-71-5
Molekylær formel C24H18
Molekylvægt (g/mol) 306.41
MDL nummer MFCD00003060
InChI nøgle SXWIAEOZZQADEY-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylbenzene, 5'-phenyl-1,1':3',1-terphenyl, s-triphenylbenzene, m-terphenyl, 5'-phenyl, 1,1':3',1-terphenyl, 5'-phenyl, 5'-phenyl-m-terphenyl, benzene, 1,3,5-triphenyl, 1,1'-biphenyl, 3,5-diphenyl, unii-408mso5wo3, 3,5-diphenyl-1,1'-biphenyl
PubChem CID 11930
IUPAC navn 1,3,5-triphenylbenzen
SMIL C1=CC=C(C=C1)C1=CC(=CC(=C1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Triphenylbenzene
Smeltepunkt 172 °C til 174 °C
Kogepunkt 460 °C
Mængde 250 g
Formel vægt 306.41
Procent renhed ≥99%