Få mere at vide
1,3,5-triphenylbenzen, 99+%
Beskrivelse
1,3,5-Triphenylbenzenfluorofor som en selektiv Cu2+ sensor i vandige medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
.
Opløselighed Opløselighed i toluen er næsten
gennemsigtig.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Triphenylbenzene |
| Smeltepunkt | 172 °C til 174 °C |
| Kogepunkt | 460 °C |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 306.41 |
| Procent renhed | ≥99% |