Få mere at vide
1,3,5-Trioxan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Trioxane |
| CAS | 110-88-3 |
| Molekylær formel | C3 H6 O3 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 1,3,5-Trioxane, Trioxane (6CI,7CI), s-Trioxane (8CI), Formaldehyde','trimer, NSC 26347, T 0505, Triformol, Trioxan, Trioxymethylene, sym-Trioxane |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2 |
| SMIL | C1OCOCO1 |
| IUPAC navn | 1,3,5-trioxan |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.08 |
| Formel vægt | 90.0317 |