Få mere at vide
1,3,5-Trioxane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15851441
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15851441 1 kg
15841441 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15851441 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8211891000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 110-88-3
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 90.08
Tekniske data
Smeltepunkt 60°C to 62°C
Tæthed 1.17 g/cm3 at 65°C
Kogepunkt 114°C to 115°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00006563
Mængde 1 kg
Synonym 1,3,5-Trioxane, 1,3,5-Trioxane