Få mere at vide
1,3,5-Trioxan 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310669
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310669 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30310669 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17892300AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trioxane
CAS 110-88-3
Analyt- eller komponentnavne 1,3,5-Trioxane
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C3 H6 O3
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3,5-Trioxane, Trioxane (6CI,7CI), s-Trioxane (8CI), Formaldehyde, trimer, NSC 26347, T 0505, Triformol, Trioxan, Trioxymethylene, sym-Trioxane
InChI formel InChI=1S/C3H6O3/c1-4-2-6-3-5-1/h1-3H2
SMIL C1OCOCO1
IUPAC navn 1,3,5-trioxan
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 90.08
Mængde 1 ml
Formel vægt 90,0317 g/mol