Få mere at vide
1,3,5-Trimethylbenzene-d12, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Trimethylbenzene D12 |
| CAS | 69441-16-3 |
| Molekylær formel | C9 D12 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,3,5-Trimethylbenzene D12, Mesitylene-d12 (6 CI), 2,4,6-Tri(methyl-d3)benzene-1,3,5-d3, 1,3,5-Trideuterio-2,4,6-tris(trideuteriomethyl)benzene, 2,4,6-Trideutero-1,3,5-tris(trideuteromethyl)benzene, Perdeuterated 1,3,5-trimethylbenzene, Perdeuteromesitylene |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6 H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4 D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c(c([2 H])c(c([2 H])c1C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,3,5-trideuterio-2,4,6-tris(trideuteriomethyl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.266 |
| Formel vægt | 132.169 g/mol |
| Vis mere |