Få mere at vide
1,3,5-Trimethylbenzene-2,4,6-d3, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Trimethylbenzene-2,4,6-d3 |
| CAS | 38574-14-0 |
| Molekylær formel | C9 D3 H9 |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | Benzene-1,3,5-d3, 2,4,6-trimethyl- (9 CI, ACI), 2,4,6-Trimethylbenzene-1,3,5-d3 (ACI), 2,4,6-Trideutero-1,3,5-trimethylbenzene, Mesitylene-d3, 1,3,5-Trimethylbenzene-d3, 1,3,5-Trimethylbenzene-2,4,6-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6 H,1-3H3/i4D,5 D,6 D |
| SMIL | [2 H]c1c(C)c([2 H])c(C)c([2 H])c1C |
| IUPAC navn | 1,3,5-trideuterio-2,4,6-trimethylbenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 123.2101 |
| Formel vægt | 123.1127 g/mol |
| Vis mere |