missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene, TRC

Artikelnummer. 30456888
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456888 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456888 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT79762510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Plastic additive 10
CAS 1709-70-2
Molekylær formel C54 H78 O3
Mængde 10 g
Synonym 4,4',4''-[(2,4,6-Trimethyl-1,3,5-benzenetriyl)tris(methylene)]tris[2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, α,α',α''-(2,4,6-Trimethyl-s-phenenyl)tris[2,6-di-tert-butyl-p-cresol, α,α',α''-(Trimethyl-s-phenenyl)tris[2,6-di-tert-butyl-p-cresol, 1,3,5-Dimethyl-2,4,6-tris(3,5-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene, 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tri(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene, 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene, 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxytolyl)benzene, 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)benzene, 1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl)benzene, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylmethyl)-2,4,6-trimethylbenzene, 1,3,5-Trismethyl-2,4,6-tris(3,5-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene, 2,4,6-Bis(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl)mesitylene, 2,4,6-Tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)mesitylene, 2,4,6-Tris(3',5'-di-tert-butyl-4'-hydroxybenzyl)mesitylene, 2,4,6-Tris(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl)-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-Tris(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylbenzyl)mesitylene, 3,3',3'',5,5',5''-Hexa-tert-butyl-α,α',α''-(mesitylene-2,4,6-triyl)tri-p-cresol, ADK Stab A 330, ADK Stab AO 330, AO 330, AO 40, Agidol 40, Alvinox 100, Anox 330, Anox 330TDS, Antioxidant 1330, Antioxidant 330, Antioxidant 40, Ethanox 300, Ethanox 330, Ethyl 330, Ethyl Antioxidant 330, Good-rite 1330, IR 1330, Ionox 330, Irg 1330, Irganox 1330, Irganox 330, Mark AO 330, NSC 85846, Seenox 326M, Yoshinox 1330, Plastic additive 10
InChI formel InChI=1S/C54H78O3/c1-31-37(22-34-25-40(49(4,5)6)46(55)41(26-34)50(7,8)9)32(2)39(24-36-29-44(53(16,17)18)48(57)45(30-36)54(19,20)21)33(3)38(31)23-35-27-42(51(10,11)12)47(56)43(28-35)52(13,14)15/h25-30,55-57H,22-24H2,1-21H3
SMIL Cc1c(Cc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(C)c(Cc3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(C)c1Cc4cc(c(O)c(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C
IUPAC navn 4-[[3,5-bis[(3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)methyl]-2,4,6-trimethylphenyl]methyl]-2,6-ditert-butylphenol
Molekylvægt (g/mol) 775.2
Formel vægt 774.5951
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.