Få mere at vide
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30341922
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30341922 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30341922 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB53526850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid
CAS 1125-29-7
Molekylær formel C7 H10 N2 O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O2/c1-4-6(7(10)11)5(2)9(3)8-4/h1-3H3,(H,10,11)
SMIL Cc1nn(C)c(C)c1C(=O)O
IUPAC navn 1,3,5-trimethylpyrazol-4-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 154.167
Formel vægt 154.074