Få mere at vide
1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 154.17 |
| Procent renhed | 97% |