Få mere at vide
1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10436462
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10436462 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10262682 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10716295 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10436462 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC14701CB
Kemiske identifikatorer
CAS 1125-29-7
Molekylær formel C7H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 154.17
MDL nummer MFCD00159648
InChI nøgle NOIOGQJFLIPRBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, trimethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, trimethylpyrazole-4-carboxylic acid, 1,3,5-trimethyl-4-pyrazolecarboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1,3,5-trimethyl, akos pao-0337, rarechem al be 0403, art-chem-bb b006363, cambridge id 5264152, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-carboxylic acid
PubChem CID 736514
IUPAC navn 1,3,5-trimethylpyrazol-4-carboxylsyre
SMIL CN1N=C(C)C(C(O)=O)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 154.17
Procent renhed 97%