Få mere at vide
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-boronsyre pinacolester, 95%
Artikelnummer. 15448245
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448245 250 mg 250mg
15438245 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448245 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32930.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 844891-04-9 | C12H21BN2O2 | 236,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 844891-04-9
Molekylær formel C12H21BN2O2
Molekylvægt (g/mol) 236.12
MDL nummer MFCD06659062
InChI nøgle IZNGYNMIIVJWSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1,3,5-trimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1,3,5-trimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1,3,5-trimethyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1,3,5-trimethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, pubchem19369, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-boronic pinacol ester, 1,3,5-trimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 2795311
IUPAC navn 1,3,5-trimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol
SMIL CN1N=C(C)C(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)=C1C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 236.12
Procent renhed 95%