Få mere at vide
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10151022
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10151022 1 g Amber Glass Bottle 1g
10324672 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10151022 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD11242DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 28466-21-9
Molekylær formel C6H11N3
Molekylvægt (g/mol) 125.175
MDL nummer MFCD00052883
InChI nøgle SSDGMKHZMNTWLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, 4-amino-1,3,5-trimethylpyrazole, trimethyl-1h-pyrazol-4-amine, pyrazole, 4-amino-1,3,5-trimethyl, 4-amino-1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole, trimethylpyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazol-4-ylamine, 1h-pyrazol-4-amine, 1,3,5-trimethyl, 1,3,5-trimethyl-1h-pyrazole-4-amine, 1,3,5-trimethylpyrazole-4-ylamine
PubChem CID 161603
IUPAC navn 1,3,5-trimethylpyrazol-4-amine
SMIL CC1=C(C(=NN1C)C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 3, 5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-amine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 125.17
Procent renhed 97%