Få mere at vide
1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane, 97%
Artikelnummer. 11319325
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11319325 5 g 5g
11329325 25 g 25g
11339325 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11319325 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L16680.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2374-14-3 | C12H21F9O3Si3 | 468.538 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2374-14-3
Molekylær formel C12H21F9O3Si3
Molekylvægt (g/mol) 468.538
MDL nummer MFCD00054667
InChI nøgle URZHQOCYXDNFGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicone fluid, fluorosilicone trimer, 1,3,5-trimethyl-1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 1,3,5-tris 3,3,3-trifluoropropyl methyl cyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl, fluorosilicone cyclic trimer, b071 cut ii, 3,3,3-trifluoropropyl methylcyclotrisiloxane, 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris 3,3,3-trifluoropropyl cyclotrisiloxane, 3,3,3-trifluoropropyl methylsiloxane cyclic trimer
PubChem CID 75410
IUPAC navn 2,4,6-trimethyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluorpropyl)-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinan
SMIL C[Si]1(O[Si](O[Si](O1)(C)CCC(F)(F)F)(C)CCC(F)(F)F)CCC(F)(F)F
Specifications
Kogepunkt 135°C (22mmHg)
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane
Smeltepunkt 34°C to 36°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1809096
Formel vægt 468.54
Procent renhed 97%
Tæthed 1.24