Få mere at vide
1,3,5-Trimethoxybenzen, TRC
Artikelnummer. 30007285
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30007285 1 g
1 options
Artikelnummer. 30007285 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7961201G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trimethoxybenzene
CAS 621-23-8
Molekylær formel C9 H12 O3
Mængde 1 g
Synonym 1,3,5-Trimethoxybenzene, Benzene, 1,3,5-trimethoxy- (6CI, 8CI, 9CI, ACI), 1,3,5-Trimethoxybenzene (ACI), 2,4,6-Trimethoxybenzene, NSC 90060, Phloroglucinol trimethyl ether, sym-Trimethoxybenzene
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3
SMIL COc1cc(OC)cc(OC)c1
IUPAC navn 1,3,5-trimethoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 168.19
Formel vægt 168.0786