Få mere at vide
1,3,5-Trimethoxybenzen, Mikromol™
Artikelnummer. 30458585
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30458585 4 x 25 mg
30051577 100 mg
30051933 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30458585 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0066.0500254AMP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1,3,5-Trimethoxybenzen, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trimethoxybenzene
CAS 621-23-8
Analyt- eller komponentnavne 1,3,5-Trimethoxybenzene
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H12 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1,3,5-Trimethoxybenzene
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3
Løsningstype Fedt
SMIL COc1cc(OC)cc(OC)c1
IUPAC navn 1,3,5-trimethoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 168.19
Mængde 4 x 25 mg
Formel vægt 168,0786 g/mol