Få mere at vide
1,3,5-Trimethoxybenzen, Mikromol™
Beskrivelse
1,3,5-Trimethoxybenzen
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Trimethoxybenzene |
| CAS | 621-23-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1,3,5-Trimethoxybenzene |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H12 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1,3,5-Trimethoxybenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-10-7-4-8(11-2)6-9(5-7)12-3/h4-6H,1-3H3 |
| SMIL | COc1cc(OC)cc(OC)c1 |
| IUPAC navn | 1,3,5-trimethoxybenzen |
| Vis mere |