Få mere at vide
1,3,5-Trimethoxy-2-methylbenzen, TRC
Artikelnummer. 30453480
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30453480 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30453480 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT896165250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Trimethoxy-2-methylbenzene
CAS 14107-97-2
Molekylær formel C10H14O3
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14O3/c1-7-9(12-3)5-8(11-2)6-10(7)13-4/h5-6H,1-4H3
SMIL COc1cc(OC)c(C)c(OC)c1
IUPAC navn 1,3,5-trimethoxy-2-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 182.22
Formel vægt 182.0943