Få mere at vide
1,3,5-Trimethoxy-2-methylbenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Trimethoxy-2-methylbenzene |
| CAS | 14107-97-2 |
| Molekylær formel | C10H14O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14O3/c1-7-9(12-3)5-8(11-2)6-10(7)13-4/h5-6H,1-4H3 |
| SMIL | COc1cc(OC)c(C)c(OC)c1 |
| IUPAC navn | 1,3,5-trimethoxy-2-methylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 182.22 |
| Formel vægt | 182.0943 |