Få mere at vide
1,3,5-Triethynylbenzene, 98%
Artikelnummer. 11420547
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420547 1 g 1g
11430547 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420547 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22417.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7567-63-7 | C12H6 | 150.18 g/mol
1,3,5-Triethynylbenzen bruges som kulstofprækursor for grafensyntese på rhodium. Det bruges også som en forbindelsesenhed til forskellige overgangsmetal byggeklodser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3,5-Triethynylbenzen bruges som kulstofprækursor for grafensyntese på rhodium. Det bruges også som en forbindelsesenhed til forskellige overgangsmetal byggeklodser.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7567-63-7
Molekylær formel C12H6
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00068621
InChI nøgle ZDRMMTYSQSIGRY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 139048
IUPAC navn 1,3,5-triethynylbenzen
SMIL C#CC1=CC(=CC(=C1)C#C)C#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Triethynylbenzene
Smeltepunkt 105°C to 107°C
Tæthed 1.05
Mængde 1 g
FN nummer UN1325
Synonym benzene, 1,3,5-triethynyl, benzene,1,3,5-triethynyl, 1,3,5-phenylene-triacetylene, acmc-209ozh, 1,3,5-triethynyl-benzene, 1,3,5-triethynylbenzene, 1,3,5-triethynylbenzene 1g, benzene, 1,3,5-triethynyl-8ci, 9ci
Opløselighedsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vægt 150.18
Procent renhed 98%