Få mere at vide
1,3,5-triethylbenzen, 95%
Beskrivelse
,3,5-Triethylbenzen blev brugt som en supramoelkulær skabelon til at organisere molekylærgenkendelseselementer. Det blev også brugt til at syntetisere en række di- og trinukleerende ligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
,3,5-Triethylbenzen blev brugt som en supramoelkulær skabelon til at organisere molekylærgenkendelseselementer. Det blev også brugt til at syntetisere en række di- og trinukleerende ligander.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i alkohol, ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares under stuetemperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3,5-Triethylbenzene |
| Tæthed | 0.862 |
| Kogepunkt | 215 °C |
| Flammepunkt | 76 °C (169 °F) |
| Brydningsindeks | 1.495 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3082 |
| Beilstein | 2039481 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Opløselig i alkohol, æter. |
| Formel vægt | 162.27 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,3,5-Triethylbenzene
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Triethylbenzene