Få mere at vide
1,3,5-Triethylbenzene, 95%
Artikelnummer. 15467378
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467378 5 g 5g
15477378 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60875.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 102-25-0 | C12H18 | 162.28 g/mol
,3,5-Triethylbenzen blev brugt som en supramoelkulær skabelon til at organisere molekylærgenkendelseselementer. Det blev også brugt til at syntetisere en række di- og trinukleerende ligander.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
,3,5-Triethylbenzen blev brugt som en supramoelkulær skabelon til at organisere molekylærgenkendelseselementer. Det blev også brugt til at syntetisere en række di- og trinukleerende ligander.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Opløselig i alkohol, ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler. Opbevares under stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102-25-0
Molekylær formel C12H18
Molekylvægt (g/mol) 162.28
MDL nummer MFCD00009261
InChI nøgle WJYMPXJVHNDZHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,3,5-triethyl, unii-02k328wwzq, 1,5-triethylbenzene, pubchem19794, benzene,3,5-triethyl, 1,3,5-triethyl benzene, ksc493q9l, wjympxjvhndzhd-uhfffaoysa, 1,3,5-triethylbenzene, 1,3,5-triethylbenzene, technical grade
PubChem CID 7602
IUPAC navn 1,3,5-triethylbenzen
SMIL CCC1=CC(CC)=CC(CC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,3,5-Triethylbenzene
Tæthed 0.862
Kogepunkt 215°C
Flammepunkt 76°C (169°F)
Brydningsindeks 1.495
Mængde 5 g
FN nummer UN3082
Beilstein 2039481
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether.
Formel vægt 162.27
Procent renhed 95%